Få mere at vide
Thermo Scientific™ Gray Butyl Stoppers
Artikelnummer. 15358306 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Grå
Artikelnummer. Farve
15358306 Grå
1 options
Artikelnummer. 15358306 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. C402030GB
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Save time and reduce risk of contamination. These Thermo Scientific™ Gray Butyl Stoppers offer matched quantities of 20mm headspace vials.
  • Economical septum
  • For use with lower temperature (125°C) or low-pressure applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Butyl
Tykkelse (metrisk) 4 mm