Få mere at vide
Wheaton™ Ultra Pure Straight Plug Propper
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Diameter (metrisk):
13 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Autoklaverbar
- Lavt niveau af ekstraherbare materialer
- Fri for latex, nitrosaminer og 2-MCBT (2-mercaptobenzothiazol)
- Kompatibel med applikationer såsom vand til injektion (WFI), hvor udtrækkelige gummimaterialer kan forårsage problemer
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Glat finish |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Til brug med (applikation) | Passer til 13 mm halsfinish til farmaceutisk brug |
| Mængde | 1000/Pk. |
| Farve | Grå |
| Materiale | Butyl gummi |
| Produkttype | Stop (2 huller) |