Få mere at vide
Wheaton™ Ultra Pure Straight Plug Propper
Artikelnummer. 11742068 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
13 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11742068 13 mm Pakke med 1000
11732068 20 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11742068 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 700014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.30 DKK
    449.43 DKK / Pakke med 1000
    Spare 92.87 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Giver ekstrem høj kemisk renhed og lav gaspermeabilitet. Wheaton™ Ultra Pure Straight Plug Propper er fremstillet af en ultra ren bromobutylformulering.
  • Autoklaverbar
  • Lavt niveau af ekstraherbare materialer
  • Fri for latex, nitrosaminer og 2-MCBT (2-mercaptobenzothiazol)
  • Kompatibel med applikationer såsom vand til injektion (WFI), hvor udtrækkelige gummimaterialer kan forårsage problemer
Tekniske data
Oversigt Glat finish
Diameter (metrisk) 13 mm
Til brug med (applikation) Passer til 13 mm halsfinish til farmaceutisk brug
Mængde 1000/Pk.
Farve Grå
Materiale Butyl gummi
Produkttype Stop (2 huller)