Få mere at vide
Fisherbrand™ Tyngdekraftskonvektionsovn
Artikelnummer. p-7115925 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
65 l
105 l
176 l
Mål (D x B x H) Indvendig:
414 x 328 x 480 mm
414 x 438 x 580 mm
589 x 438 x 680 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15805911
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Generel ovn til grundlæggende tørring og opvarmning.
  • Ideel til grundlæggende tørring eller opvarmning
  • Maksimal temperatur 250°C
  • Overtemperaturbeskyttelse
  • Manuelt justerbart spjæld for øget luftcirkulation
  • Digital controller
  • Interiør af rustfrit stål
  • To års garanti på dele og arbejdskraft
  • CE-mærke
  • To trådhylder medfølger som standard
  • Ekstra hylder fås også separat
  • Energiforbrug: 194 W
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kammermateriale Rustfrit stål
Konvektion type Neutral
Kapacitet (metrisk) 65 l
Temperatur (metrisk) 50 °C til 250 °C
Vise Digital
Materiale Rustfrit stål
Maks. Hyldebelastning 25 kg
Antal hylder 2
Stiktype CEE7/7-stik til EU og BS1363/A til UK
Temperaturstabilitet ±0,4 °C ved 150 °C
Temperaturensartethed ±4,5 °C ved 150 °C
garanti 2 år (dele og arbejdskraft)
Mål (D x B x H) Indvendig 414 x 328 x 480 mm
Dimensioner (L x B x H) 565 x 530 x 720 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 42 kg
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Watt 1550 w