Få mere at vide
Fisherbrand™ Tyngdekraftskonvektionsovn
Artikelnummer. 15845911 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
65 l
105 l
176 l
Mål (D x B x H) Indvendig:
414 x 328 x 480 mm
414 x 438 x 580 mm
589 x 438 x 680 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mål (D x B x H) Indvendig Pakningsstørrelse
15845911 176 l 589 x 438 x 680 mm Hver
15805911 65 l 414 x 328 x 480 mm Hver
15825911 105 l 414 x 438 x 580 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15845911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23755.00 DKK
    23278.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 476.80 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Generel ovn til grundlæggende tørring og opvarmning.
  • Ideel til grundlæggende tørring eller opvarmning
  • Maksimal temperatur 250°C
  • Overtemperaturbeskyttelse
  • Manuelt justerbart spjæld for øget luftcirkulation
  • Digital controller
  • Interiør af rustfrit stål
  • To års garanti på dele og arbejdskraft
  • CE-mærke
  • To trådhylder medfølger som standard
  • Ekstra hylder fås også separat
  • Energiforbrug: 320 w
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kammermateriale Rustfrit stål
Konvektion type Neutral
Kapacitet (metrisk) 176 l
Temperatur (metrisk) 50 °C til 250 °C
Vise Digital
Materiale Rustfrit stål
Maks. Hyldebelastning 25 kg
Antal hylder 2
Stiktype CEE7/7-stik til EU og BS1363/A til UK
Temperaturstabilitet ±0,4 °C ved 150 °C
Temperaturensartethed ±4,5 °C ved 150 °C
garanti 2 år (dele og arbejdskraft)
Mål (D x B x H) Indvendig 589 x 438 x 680 mm
Dimensioner (L x B x H) 738 x 640 x 920 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 67 kg
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Watt 1400 w