Få mere at vide
Fisherbrand™ Tyngdekraftskonvektionsovn
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
65 l
105 l
176 l
Mål (D x B x H) Indvendig:
414 x 328 x 480 mm
414 x 438 x 580 mm
589 x 438 x 680 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ideel til grundlæggende tørring eller opvarmning
- Maksimal temperatur 250°C
- Overtemperaturbeskyttelse
- Manuelt justerbart spjæld for øget luftcirkulation
- Digital controller
- Interiør af rustfrit stål
- To års garanti på dele og arbejdskraft
- CE-mærke
- To trådhylder medfølger som standard
- Ekstra hylder fås også separat
- Energiforbrug: 261 W
Tekniske data
Tekniske data
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Konvektion type | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 105 l |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C til 250 °C |
| Vise | Digital |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Maks. Hyldebelastning | 25 kg |
| Antal hylder | 2 |
| Stiktype | CEE7/7-stik til EU og BS1363/A til UK |
| Temperaturstabilitet | ±0,4 °C ved 150 °C |
| Vis mere |