Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikrobiologisk inkubator med tyngdekraftskonvektion, rustfrit stål
Artikelnummer. 15895901 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
75 L
117 L
194 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15895901
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til mikrobiologisk inkubation og opvarmet opbevaring.
  • Ideel til mikrobiologisk inkubation og opvarmet opbevaring
  • Maksimal temperatur 75°C
  • Digital styring med ét sætpunkt
  • Indvendig glaslåge for minimal forstyrrelse, mens du ser prøver
  • Stabelbar, ingen værktøj eller sæt påkrævet
  • Adgangsport standard
  • Indre af rustfrit stål
  • To års reservedele og arbejdsgaranti
  • CE-mærke
  • To perforerede hylder i rustfrit stål medfølger som standard
  • Ekstra hylder kan også fås
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) hylde 25 kg
Kapacitet (metrisk) 75 L
Kammermateriale Rustfrit stål
Konvektion type Tyngdekraft
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 2
Stiktype Storbritannien og EU
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +7° til 75 °C
Type Mikrobiologisk inkubator
Vise Digital
Temperaturstabilitet ±0,3 °C ved 37 °C
Temperaturensartethed ±0,8 °C ved 37 °C
garanti 2 år, reservedele og arbejde
Mål (D x B x H) Indvendig 414 x 354 x 508 mm
Dimensioner (L x B x H) 565 x 530 x 720 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 41 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz