Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikrobiologisk inkubator med tyngdekraftskonvektion, rustfrit stål
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
75 L
117 L
194 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ideel til mikrobiologisk inkubation og opvarmet opbevaring
- Maksimal temperatur 75°C
- Digital styring med ét sætpunkt
- Indvendig glaslåge for minimal forstyrrelse, mens du ser prøver
- Stabelbar, ingen værktøj eller sæt påkrævet
- Adgangsport standard
- Indre af rustfrit stål
- To års reservedele og arbejdsgaranti
- CE-mærke
- To perforerede hylder i rustfrit stål medfølger som standard
- Ekstra hylder kan også fås
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) hylde | 25 kg |
| Kapacitet (metrisk) | 194 L |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Konvektion type | Tyngdekraft |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Antal hylder | 2 |
| Stiktype | Storbritannien og EU |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivende +7° til 75 °C |
| Type | Mikrobiologisk inkubator |
| Vise | Digital |
| Vis mere |