Få mere at vide
Graveoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Graveoline |
| CAS | 485-61-0 |
| Molekylær formel | C17H13NO3 |
| Mængde | 60 mg |
| Synonym | 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-methyl-4(1H)-quinolinone, Graveolin, Graveoline, NSC 603064, Rutamine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13NO3/c1-18-13-5-3-2-4-12(13)15(19)9-14(18)11-6-7-16-17(8-11)21-10-20-16/h2-9H,10H2,1H3 |
| SMIL | CN1C(=CC(=O)c2ccccc12)c3ccc4OCOc4c3 |
| IUPAC navn | 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-methylquinolin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.29 |
| Formel vægt | 279.0895 |