Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Grafit Vespel™ Ferrules til Shimadzu
Artikelnummer. 10454302
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
0,10 til 0,25 mm
0,32 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig unitSize
10454302 0,10 til 0,25 mm Pakke med 10
10592203 0,32 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10454302 Leverandør Trajan Scientific and Medical™ Leverandørnr. 0726561
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver lækagefri systemforbindelser. Trajan Scientific and Medical Grafit Vespel™ Ferrules til Shimadzu fører til forbedret kromatografi for GC-systemer.
  • Sammensat af grafit og Vespel
  • Mekanisk robust, hårdt materiale, lang levetid
  • Danner et stærkt greb med kapillarsøjlen
Tekniske data
Type Grafit Vespel Ferrule til 0,1-0,25 mm ID kolonner til Shimadzu MS
Til brug med (udstyr) QP5000-II og QP5050
Materiale 15 % grafit, 85 % Vespel
Diameter (metrisk) indvendig 0,10 til 0,25 mm