Få mere at vide
Grafitstang, pyrolytisk belagt, 2 mm (0,08 tommer) dia x 152 mm (6 tommer) lang, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058958
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15436545
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043670.KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Grafitstang, er velegnet til fremstilling af: Anoder, Elektroder, Varmeelementer, Digler, Forme& Ingots, Varmpressedyser, Gasdyser, Smørestave, Bøsninger& lejer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite rod
Navn note Pyrolytic coated, 2mm (0.08 in.) dia. x 152mm (6 in.) long
MDL nummer MFCD00144065
Mængde 1 Pc.
Opløselighedsinformation It is insoluble in water.
Fysisk form Stang