Få mere at vide
Grafitstang, pyrolytisk belagt, 2 mm (0,08 tommer) dia x 152 mm (6 tommer) lang, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Grafitstang, er velegnet til fremstilling af: Anoder, Elektroder, Varmeelementer, Digler, Forme& Ingots, Varmpressedyser, Gasdyser, Smørestave, Bøsninger& lejer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Graphite rod |
| Navn note | Pyrolytic coated, 2mm (0.08 in.) dia. x 152mm (6 in.) long |
| MDL nummer | MFCD00144065 |
| Mængde | 1 Pc. |
| Opløselighedsinformation | It is insoluble in water. |
| Fysisk form | Stang |