Få mere at vide
Graphite rod, 6.15mm (0.242in) dia x 152mm (6in) long, 99.9995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges i forskellige industrier. Bruges til fremstilling. Anoder, Elektroder, Varmeelementer, Digler, Varmpresseforme, Svejsepropper, Omrørerstænger, Smørestave, Bøsninger& lejer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Graphite rod |
| Emballage | Rør |
| MDL nummer | MFCD00144065 |
| Mængde | 50 Pc. |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Procent renhed | 99.9995% |