Få mere at vide
Grafitstang, 6,15 mm (0,242 tommer) dia x 152 mm (6 tommer) lang, 99,9995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403735
Skift visning
Mængde:
50 Pc.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403735 50 Pc. Pakke med 50
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15403735 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040767.KD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Grafitstang bruges i computerbørster, anoder, lysbuelamper, kulstofbelægning, katodestrålerør og moderator i nukleare pæle. Det bruges til digler med høj temperatur, som smøremiddel og i blyblyanter. Grafitstav belagt med Th(IV), spiller en nyttig anvendelse til ionselektiv elektrode baseret på thoriumoxinatkompleks. Det er også vigtigt for fremstillingen af bly(II)-selektiv PVC-belagt grafitstavelektrode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite rod
Navn note 6.15mm (0.242 in.) dia. x 152mm (6 in.) long
Renhedsgrad noter SPK grade, ultra 'F' purity
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00144065
Mængde 50 Pc.
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in molten nickel.
Procent renhed 99.9995%