Få mere at vide
Grafitstang, 3,05 mm (0,12 tommer) dia x 305 mm (12 tommer) lang, 99,9995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430341
Skift visning
Mængde:
100 Pc.
25 Pc.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430341 25 Pc. Pakke med 25
11440341 100 Pc. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11430341 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040765.KM
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Grafitstang bruges i computerbørster, anoder, lysbuelamper, kulstofbelægning, katodestrålerør og moderator i nukleare pæle. Det bruges til digler med høj temperatur, som smøremiddel og i blyblyanter. Grafitstav belagt med Th(IV), spiller en nyttig anvendelse til ionselektiv elektrode baseret på thoriumoxinatkompleks. Det er også vigtigt for fremstillingen af bly(II)-selektiv PVC-belagt grafitstavelektrode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Commutar børster, anoder, lysbuelamper, kulstofbelægning, katodestrålerør, moderator i nukleare pæle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite rod
Navn note 3.05mm (0.12 in.) dia. x 305mm (12 in.) long
Renhedsgrad noter AGKSP grade, ultra 'F' purity
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00144065
Mængde 25 Pc.
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in molten nickel.
Procent renhed 99.9995%