Få mere at vide
Grafitstang, 3,05 mm (0,12 tommer) dia x 305 mm (12 tommer) lang, 99,9995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Grafitstang bruges i computerbørster, anoder, lysbuelamper, kulstofbelægning, katodestrålerør og moderator i nukleare pæle. Det bruges til digler med høj temperatur, som smøremiddel og i blyblyanter. Grafitstav belagt med Th(IV), spiller en nyttig anvendelse til ionselektiv elektrode baseret på thoriumoxinatkompleks. Det er også vigtigt for fremstillingen af bly(II)-selektiv PVC-belagt grafitstavelektrode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Commutar børster, anoder, lysbuelamper, kulstofbelægning, katodestrålerør, moderator i nukleare pæle
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Graphite rod |
| Navn note | 3.05mm (0.12 in.) dia. x 305mm (12 in.) long |
| Renhedsgrad noter | AGKSP grade, ultra 'F' purity |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| MDL nummer | MFCD00144065 |
| Mængde | 25 Pc. |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble in molten nickel. |
| Procent renhed | 99.9995% |