Få mere at vide
Grafitstang, 2,54 cm (1,0 tommer) dia x 61 cm (24 tommer) lang, 99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048314
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15405925
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010133.KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite rod
Navn note 2.54cm (1.0 in.) dia. x 61cm (24 in.) long
Mængde 1 Pc.
Vægt ≈590g/pc
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00144065
Procent renhed 99%