Få mere at vide
Grafitstang, 2,54 cm (1,0 tommer) dia x 61 cm (24 tommer) lang, 99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Graphite rod |
| Navn note | 2.54cm (1.0 in.) dia. x 61cm (24 in.) long |
| Mængde | 1 Pc. |
| Vægt | ≈590g/pc |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| MDL nummer | MFCD00144065 |
| Procent renhed | 99% |