Få mere at vide
Grafitstang, 13 cm (5,125 tommer) dia x 30,5 cm (12 tommer) lang, 99,998 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426545
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15426545 1 Pc. Hver
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15426545 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043649.KF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite rod
Navn note 13 cm (5,125 tommer) i diameter x 30,5 cm (12 tommer) i længden
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00144065
Mængde 1 Pc.
Procent renhed 99.998%
Fysisk form Stang