Få mere at vide
Grafitstang, 10,0 mm (0,40 tommer) dia, 99,997 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Grafitstang bruges grundlæggende til støbe- og poleringsformål, støbning& Kulstoftilsætning i stålindustrien. Det bruges også til glat støbejern, kobberbaserede legeringer og aluminiumbaserede legeringer. Det bruges mest til at fordampe kulstof på prøver, der forberedes til enten røntgenmikroanalyse (EDS eller WDS) eller transmissionselektronmikroskopi (TEM).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Graphite rod |
| Navn note | 10.0mm (0.40 in.) dia. |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| MDL nummer | MFCD00144065 |
| Mængde | 300 mm |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Procent renhed | 99.997% |
| Grad | UF-4S |