Få mere at vide
Graphite, Pure, Powder, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10336090 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. 10336090
Brand: Fisher Chemical G/0900/60
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
CAS 7782-42-5
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C
MDL nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Mængde 1 kg
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [C]
IUPAC navn carbon
Molekylvægt (g/mol) 12.01
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Formel vægt 12.01g/mol
Fysisk form Solid