Få mere at vide
Grafitpulver, syntetisk, ledende kvalitet, -325 mesh, 99,9995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325087
Skift visning
Mængde:
28 g
113 g
227 g
454 g
Pakningsstørrelse:
113g
227g
28g
454g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11325087 28 g 28g
11345087 113 g 113g
11335087 227 g 227g
11315087 454 g 454g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11325087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040798.TA
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Grafitpulver bruges grundlæggende til støbepolering og støbning. Naturlig grafit bruges mest til ildfaste materialer, batterier, stålfremstilling, ekspanderet grafit, bremsebelægninger, støbebelægninger og smøremidler. Det bruges også i pigmenter, anoder arc-lamp carbon, coating katodestrålerør og moderator i nukleare pæle. Grafit (kulstof) fiber og kulstof nanorør bruges også i kulfiberforstærket plast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Smøremidler, pigmenter, anoder lysbue-kulstof, belægning af katodestrålerør, moderator i nukleare pæle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-42-5
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.01
MDL nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn kulstof
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite powder
Navn note Syntetisk
Farve Sort
Maskestørrelse −325 Mesh
Renhedsgrad noter UCP-2 grad, ultra 'F' renhed
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 28 g
FN nummer UN1325
Opløselighedsinformation Uopløseligt i vand samt andre organiske opløsningsmidler.
Procent renhed 99.9995%
Grad Dirigent
Fysisk form Pulver