Få mere at vide
Grafitpulver, syntetisk, ledende kvalitet, -200 mesh, 99,9995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375077
Mængde:
28 g
113 g
227 g
454 g
Pakningsstørrelse:
113g
227g
28g
454g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11375077
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040797.TB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Grafitpulver bruges grundlæggende til støbepolering og støbning. Naturlig grafit bruges mest til ildfaste materialer, batterier, stålfremstilling, ekspanderet grafit, bremsebelægninger, støbebelægninger og smøremidler. Det bruges også i pigmenter, anoder arc-lamp carbon, coating katodestrålerør og moderator i nukleare pæle. Grafit (kulstof) fiber og kulstof nanorør bruges også i kulfiberforstærket plast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-42-5
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.01
MDL nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn kulstof
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite powder
Navn note Synthetic
Farve Sort
Maskestørrelse −200 Mesh
Renhedsgrad noter UCP-2 grade, ultra 'F' purity
Lugt Odorless
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 113 g
FN nummer UN1325
Opløselighedsinformation Insoluble in water as well as other organic solvents.
Procent renhed 99.9995%
Grad Dirigent
Fysisk form Pulver