Få mere at vide
Grafitpulver, syntetisk, APS 7-11 mikron, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Grafitpulver bruges grundlæggende til støbepolering og støbning. Naturlig grafit bruges mest til ildfaste materialer, batterier, stålfremstilling, ekspanderet grafit, bremsebelægninger, støbebelægninger og smøremidler. Det bruges også i pigmenter, anoder arc-lamp carbons, coating katodestrålerør og moderator i nukleare pæle. Grafit (kulstof) fiber og kulstof nanorør bruges også i kulfiberforstærket plast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Graphite powder |
| Navn note | Synthetic |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1325 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water as well as other organic solvents. |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Pulver |