Få mere at vide
Grafitpulver, syntetisk, APS 7-11 mikron, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422647
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422647 25 g 25g
15447165 250 g 250g
15432647 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15422647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046304.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Grafitpulver bruges grundlæggende til støbepolering og støbning. Naturlig grafit bruges mest til ildfaste materialer, batterier, stålfremstilling, ekspanderet grafit, bremsebelægninger, støbebelægninger og smøremidler. Det bruges også i pigmenter, anoder arc-lamp carbons, coating katodestrålerør og moderator i nukleare pæle. Grafit (kulstof) fiber og kulstof nanorør bruges også i kulfiberforstærket plast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-42-5
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.01
MDL nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn kulstof
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite powder
Navn note Synthetic
Lugt Odorless
Mængde 25 g
FN nummer UN1325
Opløselighedsinformation Insoluble in water as well as other organic solvents.
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver