Få mere at vide
Grafitpulver, syntetisk, -20+100 mesh, 99% C, 0,2% maks. Aske, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315077
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11315077 1 kg 1kg
11305077 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11315077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040769.A1
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Grafitpulver bruges grundlæggende til støbning, polering og støbning. Det bruges også i pigmenter, anoder arc-lamp carbon, coating katodestrålerør og moderator i nukleare pæle. Det bruges til fremstilling af enkeltark grafen nanoflager og grafitbaserede magnetoreologiske elastomerer. Den bruges også som en fritstående film-lignende cantilever-sensor i piezoelektrisk enhed og bruges desuden som en katalysator for våd peroxidoxidation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-42-5
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.01
MDL nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn kulstof
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite powder
Navn note Syntetisk
Farve Sort
Maskestørrelse −20+100 mesh
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Graphite powder, synthetic
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Graphite