Få mere at vide
Grafitpulver, nikkelbelagt, -100 mesh, Ni 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339288
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339288 100 g 100g
11329288 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043215.22
 Begrænset vare
På lager
Ledende overfladebelægninger, blæk, klæbemidler og tætningsmidler
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-42-5
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.01
MDL nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn kulstof
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite
Navn note Nikkelbelagt
Farve Sort
Maskestørrelse -100 mesh
Analyseprocentområde Ni 99,8 % (metalbasis)
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Graphite powder, nickel coated
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel