Få mere at vide
Grafitpulver, naturligt, universalkvalitet, -200 mesh, 99,9995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Anvendes i flyfremstillingsindustrien, forsvarsmateriale, bilindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Graphite powder |
| Navn note | Neutral |
| Farve | Sort |
| Maskestørrelse | −200 Mesh |
| Renhedsgrad noter | UCP-1-U grad, ultra 'F' renhed |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Mængde | 28 g |
| FN nummer | UN1325 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig. |
| Show More |