Få mere at vide
Grafitpulver, naturligt, mikrokrystalkvalitet, APS 2-15 mikron, 99,9995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Grafitpulver bruges til fremstilling af digler, blyblyanter, elektroder, smøremidler, komfurpolering, bremsebelægninger, batterier, glasfremstilling, ledende belægninger og til støberibeklædninger. Det bruges til syntese af enkeltark grafen nanoflakes og grafitbaserede magnetoreologiske elastomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Graphite powder |
| Navn note | Neutral |
| Farve | Sort |
| Renhedsgrad noter | UCP-1-M karakter, ultra 'F' renhed |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Mængde | 28 g |
| FN nummer | UN1325 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Procent renhed | 99.9995% |
| Vis mere |