Få mere at vide
Grafitpulver, naturligt, høj renhed, -200 mesh, 99,9995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416055
Skift visning
Mængde:
28 g
Pakningsstørrelse:
28g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15416055 28 g 28g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15416055 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014734.TA
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Grafitpulver bruges til fremstilling af digler, blyblyanter, elektroder, smøremidler, komfurpolering, bremsebelægninger, batterier, glasfremstilling, ledende belægninger og til støberibeklædninger. Det bruges til syntese af enkeltark grafen nanoflakes og grafitbaserede magnetoreologiske elastomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite powder
Navn note Neutral
CAS 7782-42-5
Maskestørrelse −200 Mesh
Renhedsgrad noter Ultra overlegen renhed
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel C
MDL nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Mængde 28 g
FN nummer UN1325
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [C]
IUPAC navn kulstof
Molekylvægt (g/mol) 12.01
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Procent renhed 99.9999%
Fysisk form Pulver