Få mere at vide
Grafitpulver, naturlig, briketteringskvalitet, -200 mesh, 99,9995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365077
Skift visning
Mængde:
28 g
113 g
227 g
454 g
Pakningsstørrelse:
113g
227g
28g
454g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11365077 28 g 28g
11355077 113 g 113g
11345077 227 g 227g
11335077 454 g 454g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11365077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040795.TA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Grafitpulver bruges grundlæggende til støbe- og poleringsformål, støbning& Kulstoftilsætning i stålindustrien. Det bruges også til glat støbejern, kobberbaserede legeringer og aluminiumbaserede legeringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-42-5
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.01
MDL nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn kulstof
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite powder
Navn note Neutral
Farve Sort
Maskestørrelse −200 Mesh
Renhedsgrad noter UCP-1 grad, ultra 'F' renhed
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 28 g
FN nummer UN1325
Procent renhed 99.9995%
Grad Brikettering
Fysisk form Pulver