Få mere at vide
Grafitplade, harpiksimprægneret, 6,35 mm (0,25 tommer) tyk, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Grafit bruges grundlæggende til støbning og polering, støbning& kulstoftilsætning i stålindustrien. Det bruges også til glat støbejern, kobberbaserede legeringer og aluminiumbaserede legeringer. Det bruges mest til at fordampe kulstof på prøver, der forberedes til enten røntgenmikroanalyse (EDS eller WDS) eller transmissionselektronmikroskopi (TEM).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Graphite plate |
| Navn note | Harpiksimpregneret, 6,35 mm tyk |
| MDL nummer | MFCD00144065 |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |