Få mere at vide
Grafitplade, pyrolytisk, 1,27x9,98x9,98 mm (0,05x0,393x.393in), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050979
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15466315
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040156.KF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Solid plade til SEM-kalibrering
Grafitplade bruges til brændselsceller, elektrolyse, galvanisering og andre forskellige mekaniske applikationer, hvor friktion, varme eller elektriske egenskaber er faktorer. Den bruges også som en solid plade til SEM-kalibrering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite plate, pyrolytic
Navn note 1.27x9.98x9.98mm (0.05x0.393x.393 in.)
MDL nummer MFCD00144065
Mængde 1 Pc.
Opløselighedsinformation Insoluble in water.