Få mere at vide
Grafitplade, pyrolytisk, 1,27x9,98x9,98 mm (0,05x0,393x.393in), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Grafitplade bruges til brændselsceller, elektrolyse, galvanisering og andre forskellige mekaniske applikationer, hvor friktion, varme eller elektriske egenskaber er faktorer. Den bruges også som en solid plade til SEM-kalibrering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Graphite plate, pyrolytic |
| Navn note | 1,27x9,98x9,98 mm (0,05x0,393x,393 tommer) |
| MDL nummer | MFCD00144065 |
| Mængde | 1 Pc. |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |