Få mere at vide
Grafitplade, højt orienteret pyrolytisk grafit (HOPG), 10x10x(1,6min) mm (0,394x0,394x0,079in), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Graphite plate |
| Navn note | Highly oriented pyrolytic graphite (HOPG), 10x10x(1.6min)mm (0.394x0.394x0.079 in.) |
| MDL nummer | MFCD00144065 |
| Mængde | 1 Pc. |