Få mere at vide
Grafitplade, 2,5 cm (1,0 tommer) tyk, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490967
Skift visning
Mængde:
15 x 75 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490967 15 x 75 cm Hver
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15490967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000882.VE
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite plate
Navn note 2,5 cm (1,0 tommer) tyk
MDL nummer MFCD00144065
Mængde 15 x 75 cm