Få mere at vide
Grafitplade, 1,27 cm (0,5 tommer) tyk, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351188
Skift visning
Mængde:
12.5 x 25 cm
25 x 50 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351188 12.5 x 25 cm Hver
11361188 25 x 50 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11351188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010132.RI
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite plate
Navn note 1.27cm (0.5 in.) thick
MDL nummer MFCD00144065
Mængde 12.5 x 25 cm