Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Grafitgasanalysedigel; Ht (mm), 24,5; ID (mm), 10,0; OD (mm), 12,7; Spidsdiameter (mm), 6,80
Diameter (metrisk) Udvendig:
12.6mm
12.7mm
Højde (metrisk):
24.2mm
24.5mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 9.2mm |
| Materiale | Graphite |
| Til brug med (applikation) | For Gas analysis |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12.6mm |
| Højde (metrisk) | 24.2mm |
| Produkttype | Graphite Crucible |
| Diameter (metrisk) base | 4.75mm |