Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Grafitgasanalysedigel; Ht (mm), 24,5; ID (mm), 10,0; OD (mm), 12,7; Spidsdiameter (mm), 6,80
Artikelnummer. 15411577
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
12,6 mm
12,7 mm
Højde (metrisk):
24,2 mm
24,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15411577 12,7 mm 24,5 mm Pakke med 100
15473705 12,6 mm 24,2 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15411577 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 039811.KN
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 10mm
Materiale Grafit
Til brug med (applikation) Til gasanalyse
Diameter (metrisk) Udvendig 12,7 mm
Højde (metrisk) 24,5 mm
Produkttype Grafitdigel
Diameter (metrisk) base 6.8mm