Få mere at vide
Grafit fusionsdigel låg
Artikelnummer. 15473875
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,54 cm
3,2 cm
Mængde:
15/Pk
15/pakke
Oversigt:
Til varenr. 40794
Til varenummer 14747
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Mængde Oversigt Pakningsstørrelse
15473875 2,54 cm 15/Pk Til varenr. 40794 Pakke med 15
15413895 3,2 cm 15/pakke Til varenummer 14747 Pakke med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15473875 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042315.UA
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Grafit bruges til støbning og polering, støbning& Kulstoftilsætning i stålindustrien. Det bruges også til glat støbejern, kobberbaserede legeringer og aluminiumbaserede legeringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Til varenr. 40794
Materiale Grafit
Mængde 15/Pk
Diameter (metrisk) Udvendig 2,54 cm
Produkttype Grafit fusionsdigel låg