Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Grafit fusionsdigel låg
Artikelnummer. 15413895
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,54 cm
3,2 cm
Mængde:
15/Pk
15/pakke
Oversigt:
Til varenr. 40794
Til varenummer 14747
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15413895
Brand: Thermo Scientific Chemicals 043337.UA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Grafit bruges til støbning og polering, støbning& Kulstoftilsætning i stålindustrien. Det bruges også til glat støbejern, kobberbaserede legeringer og aluminiumbaserede legeringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Til varenummer 14747
Materiale Grafit
Mængde 15/pakke
Diameter (metrisk) Udvendig 3,2 cm
Produkttype Grafit fusionsdigel låg