Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Grafit, Fusionsdigel, borespids, urenset, volumen 7,88cc
Artikelnummer. 15466345
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
7,5 cc
7,88 cc
Mængde:
36 brikker
50 brikker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
15466345 7,5 cc 50 brikker Pakke med 50
15426055 7,88 cc 36 brikker Pakke med 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15466345 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 040794.KD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Fremstillet af grafitmaterialer, der giver enestående termisk ensartethed og nøjagtighed i forhold til dimensionelle specifikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Urenset ekstruderet grafit
Materiale Grafit
Til brug med (applikation) Metallurgi
Mængde 50 brikker
Kapacitet (metrisk) 7,5 cc
Produkttype Grafitsmeltedigel
Form Drillpoint