Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Grafit, Fusionsdigel, borespids, urenset, volumen 7,88cc
Kapacitet (metrisk):
7,5 cc
7,88 cc
Mængde:
36 stykker
50 stykker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Pakke med 50
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Urenset ekstruderet grafit |
| Materiale | Grafit |
| Til brug med (applikation) | Metallurgi |
| Mængde | 36 stykker |
| Kapacitet (metrisk) | 7,88 cc |
| Produkttype | Grafitsmeltedigel |
| Form | Drillpoint |