Få mere at vide
Grafitfolie, 0,4 mm (0,015 tommer) tyk, 99,8 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
15 x 15 cm
15 x 60 cm
15 x 250 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Graphite |
| Analyseprocentområde | 99.8%, metal basis |
| Mængde | 15 x 250 cm |
| Fysisk form | Foil |