Få mere at vide
Grafitfolie, 0,13 mm (0,005 tommer) tyk, 99,8 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366189
Skift visning
Mængde:
30 x 30 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366189 30 x 500 cm Hver
11364728 30 x 30 cm Hver
11356189 30 x 100 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11366189 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043078.RX
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Kaliumbis(trifluormethylsulfonyl)imid anvendes som smagsstof& Duft mellemprodukter. Det bruges som mellemprodukt i industrier såsom agrokemiske, farvestoffer, farmaceutiske, syntetiske materialer, kemiske.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-42-5
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.01
MDL nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn kulstof
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite
Farve Grå til sort
Analyseprocentområde 99,8 % (metalbasis)
Mængde 30 x 500 cm
Fysisk form Foil