Få mere at vide
Grafitflage, naturlig, -325 mesh, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359278
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359278 50 g 50g
11349278 250 g 250g
11339278 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11359278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043209.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-42-5
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.01
MDL nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn kulstof
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite
Navn note Neutral
Tæthed ca. 2g/cm3
Maskestørrelse -325 Mesh
Analyseprocentområde 99,8 %, metalbasis
Mængde 50 g
Fysisk form Flager