Få mere at vide
Thermo Scientific™ Grafitrør
Artikelnummer. 11583331 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med:
0,1 til 0,32 mm GC-kolonne
0,45 til 0,53 mm GC-kolonne
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
11583331 0,1 til 0,32 mm GC-kolonne Pakke med 10
11573331 0,45 til 0,53 mm GC-kolonne Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11583331 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 290GP132
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Sørg for pålidelige forbindelser til Thermo Scientific™ gaskromatografiinstrumenter med disse Thermo Scientific™ 100% grafitferruler til Thermo Scientific Instruments.
  • Udviklet til pålidelig laboratoriepræstation og ensartede resultater
  • Fremstillet for at opfylde Thermo Scientific kvalitetsstandarder
  • Designet til kompatibilitet med almindelige laboratorieinstrumenter og arbejdsgange
  • Hjælper med at forbedre reproducerbarhed og prøveintegritet
  • Velegnet til forskning, analytisk og rutinemæssig laboratorieanvendelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Ferrule
Til brug med 0,1 til 0,32 mm GC-kolonne
Materiale Grafit