Få mere at vide
Grafitelektrode, modspids, 3,06 mm dia, 38,10 mm lang, 99,9995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Overflademodifikationen af grafitfilt med koncentreret svovlsyre har ført til en dramatisk forbedring af dette materiales elektroaktivitet i vanadium redoxcellen. En cellemodstand på 2,50 ? cm 2 og energieffektivitet på 91 % blev opnået i vanadiumcellen, efter at grafitfiltelektrodematerialet var behandlet med kogende koncentreret svovlsyre i 5 timer. Grafitfilt behandlet termisk ved °400 C udviste den største forbedring af vanadiumcellens ydeevne. Grafitelektroder bruges primært til fremstilling af elektrisk ovnstål. Det kan give et højt niveau af elektrisk ledningsevne og evne til at opretholde det ekstremt høje niveau af generering af varme. Det bruges også til raffinering af stål og lignende smelteprocesser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Graphite electrode |
| Emballage | Rør |
| Mængde | 100 Pc. |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Poorly soluble in general solvents. Soluble in molten nickel. |
| Procent renhed | 99.9995% |