Få mere at vide
Graphite adhesive, alcohol based, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15461697
Skift visning
Mængde:
30 g
Pakningsstørrelse:
30g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461697 30 g 30g
1 options
Artikelnummer. 15461697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041213.15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite adhesive, alcohol based
Navn note Service temp: 204°C
Farve Sort
MDL nummer MFCD00144065
Mængde 30 g
FN nummer UN1133
Fysisk form Flager