Få mere at vide
WTW™ Grafit 2-elektrode ledningsevne celle
Artikelnummer. 10540724
Skift visning
Materiale:
Grafit
Artikelnummer. Materiale
10540724 Grafit
1 options
Artikelnummer. 10540724 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 301995
På lager
De universelt anvendelige ledningsevnemåleceller ved WTW sæt standard i ledningsevnemålingen. Deres 4 elektroder teknologi gør dem ufølsomme over for forurening, upåvirket af polarisationseffekter og derfor præcise og pålidelige under alle forhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 2-elektrode grafit ledningsevne celle
Til brug med (udstyr) Standard KLE 325 elektrode
Til brug med (applikation) Eliminer fejl forårsaget af polarisationseffekter og fra snavsede prøver
Inkluderer Indbygget temperaturføler og 1,5m kabel
Materiale Grafit
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Længde (metrisk) kabel 1.5 m